Learn More
Kupfer-Beryllium-Folie, Legierung C17200, 0.4 mm (0.016 in.) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper Beryllium foil, Alloy C17200 |
| Namenshinweis | 0.4mm (0.016 in.) thick |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Cu:Be; 98.1:1.9 wt% |
| Menge | 50 x 200 mm |
| Geruch | Odorless |
| Gewicht | ≈57.4g/75x225mm |
| Form | Folie |
| MDL-Nummer | MFCD01320550 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |