Learn More
Kupfer-Berylliumstab, Legierung C17200, 4.76 mm (0.188 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042481.BU
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15436485
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Copper Beryllium rod, Alloy C17200
Cu:Be; 98.1:1.9 wt%
25 cm
≈37.3g/25cm
4.76mm (0.188 in.) dia.
MFCD01320550
Odorless
Stange
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation