Learn More
Kupferfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11325859
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
Kupfer
[Cu]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
Kupfer
[Cu]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.9985%
Güte Puratronic™
Geruch Odorless
Gewicht ≈5.6g/50x50mm
Form Folie