Learn More
Kupferfolie, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC, frei von Sauerstoff, hohe Leitfähigkeit), Legierung 101, 0.81 mm (0.032 in.) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473945
Change view
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15473945 150 x 150 mm 1 Stück
15483945 300 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473945 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045147.GT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Copper foil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101 is used for automotive rectifiers, transistor component bases, high resistance-ratio cryogenic shunts, wave guides, hollow conductors, anodes for vacuum tubes, coaxial cable, coaxial tube, klystrons, microwave tubes, bus bars, lead-in wire, vacuum seals and glass-to-metal seals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper foil, Alloy 101
Namenshinweis Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), 0.81mm (0.032 in.) thick
Menge 150 x 150 mm
Form Folie
MDL-Nummer MFCD00010965
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.