missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kupfer-Gaze, 140 Mesh gewebt aus Draht mit 0.056 mm (0.0022 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15467265
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
Kupfer
[Cu]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
Kupfer
[Cu]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper gauze
Namenshinweis 140 mesh woven from 0.056mm (0.0022 in.) dia. wire
Menge 300 x 300 mm
Netzgröße 140 Mesh
Geruch Odorless
Form Drahtgewebe

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'