Learn More
Kupfer(I)-bromid-Dimethylsulfid-Komplex, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049718
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54678-23-8
C2H6BrCuS
205.58
MFCD00043295
PMHQVHHXPFUNSP-UHFFFAOYSA-M
copper i bromide-dimethyl sulfide, bromo thiobis methane copper, copper i bromide dimethyl sulfide complex, bromocopper; methylsulfanylmethane, cubr.me2s, ksc493e2t, copper i bromide dimethylsulfide, copper i bromide-dimethylsulfide, bromo dimethylsulfide copper i
2724234
[Cu]Br.CSC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54678-23-8
C2H6BrCuS
205.58
MFCD00043295
PMHQVHHXPFUNSP-UHFFFAOYSA-M
copper i bromide-dimethyl sulfide, bromo thiobis methane copper, copper i bromide dimethyl sulfide complex, bromocopper; methylsulfanylmethane, cubr.me2s, ksc493e2t, copper i bromide dimethylsulfide, copper i bromide-dimethylsulfide, bromo dimethylsulfide copper i
2724234
[Cu]Br.CSC
Copper(I) bromide-dimethyl sulfide complex is used as catalyst for adding Grignard reagents to fullerenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper(I) bromide-dimethyl sulfide complex
Schmelzpunkt 124°C to 129°C (decomposition)
Farbe Braun oder grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
UN-Nummer UN3335
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Reacts with water and decomposes.
IUPAC-Name Kupferbromid;methylsulfanylmethan
Formelmasse 205.58
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive