Learn More
Kupfer(I)-chlorid, ACS-Reagenz, Pulver, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-46533
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
7758-89-6
ClCu
99
MFCD00010971
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
62652
CHEBI:53472
Chlorkupfer
Cl[Cu]
7758-89-6
ClCu
99
MFCD00010971
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
62652
CHEBI:53472
Chlorkupfer
Cl[Cu]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1490.0°C
Chemischer Name oder Material Copper(I) chloride
Schmelzpunkt 430.0°C
Namenshinweis 90+%
Farbe Grün
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 90+%
Strukturformel CuCl
Fieser 01,166; 02,91; 03,67; 04,109; 05,164; 06,145; 07,80; 08,118; 09,123; 11,140; 12,141; 13,152; 14,100; 15,101; 16,97
Merck Index 15, 2650
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.06g/L (25°C). Other solubilities: soluble in conc. hcl and nh4oh, forming complexes, practically insoluble in alcohol and acetone
Formelmasse 99
Reinheit (%) ≥90%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.14
Dichte 4.1400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.