Learn More
Kupfer(I)-iodid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691235
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
7681-65-4
CuI
190.45
MFCD00010978
cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
7681-65-4
CuI
190.45
MFCD00010978
cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, für Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1290°C
Chemischer Name oder Material Copper(I) iodide
Schmelzpunkt 605°C
Namenshinweis 99.995%
Farbe Braun oder Grau bis Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 31.0 to 34% (Cu) (Complexometry)
Strukturformel CuI
Fieser 01,169; 02,92; 03,69; 05,167; 06,147; 07,81; 08,121; 09,124; 10,107; 11,141; 12,141; 16,98; 17,88
Merck Index 15, 2652
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and potassium iodide solutions,practically insoluble in alcohol
Formelmasse 190.45
Reinheit (%) 100.00%
Güte Spurenmetall
Verpackung Glasflasche
Dichte 5.62
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.