Learn More
2-Ethylhexansäurekupfer(II)-salz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Copper(II) 2-ethylhexanoate is used as pharmaceutical intermediates. Used as drier/additive for paints, coatings and inks. Used as catalystic special applications in lubricant and grease additives, fuel combustion additives to enhance and stabilize the performance of fuels. Used in the the rubber wire coat compound and the brass-coated steel belt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper(II) 2-ethylhexanoate |
| Schmelzpunkt | 252°C (decomposition) |
| Farbe | Blau-Grün |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohols,dichloroethane,chlorobenzene,and most organic solvents. |
| Formelmasse | 349.96 |
| Physikalische Form | Pulver/Klumpen |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(II) 2-ethylhexanoate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) 2-ethylhexanoate