Learn More
Kupfer(II)-acetat, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15169283 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15169283 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10655671 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
11984901 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15169283 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 405370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-71-2
Summenformel C4H6CuO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.64
InChI-Schlüssel OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
IUPAC-Name Kupfer;diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) acetate
Schmelzpunkt 115.0°C
Farbe Blau bis grün
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (CH3CO2)2Cu
Fieser 01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 15,99
Merck Index 15,2614
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 181.64
Reinheit (%) 99%
Güte Rein