Learn More
Kupfer(II)-acetat, wasserfrei, TRC
Artikelnummer. 30352224
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352224 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352224 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC68535550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) Acetate, Anhydrous
CAS 142-71-2
Summenformel 2(C2H3O2)- . (Cu)2+
Menge 50 g
Synonym Copper acetate (Cu(OAc)2), Acetic Acid Cupric Salt, Copper Acetate, Copper Acetate (Cu(C2H3O2)2), Copper Acetate (Cu(MeCO2)2), Copper Diacetate, Copper(2+) Acetate, Copper(2+) Diacetate, Copper(II) Acetate, Crystallized Verdigris, Crystals of Venus, Cupric Acetate, Cupric Diacetate, Neutral Verdigris, Ploss Blue, Venus Copper
InChI-Formel InChI=1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/p-2
SMILES O=C(C)[O-].O=C(C)[O-].[Cu]
IUPAC-Name Kupfer;diacetat
Molekulargewicht (g/mol) 181.64
Formelmasse 180.96