Learn More
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023033
22.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10125-13-0
Cl2CuH4O2
170.48
MFCD00149674
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
61482
CHEBI:86318
Dichlorkupfer;dihydrat
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10125-13-0
Cl2CuH4O2
170.48
MFCD00149674
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
61482
CHEBI:86318
Dichlorkupfer;dihydrat
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Copper(II) chloride is used as a catalyst for organic and inorganic reactions, mordant for dyeing and printing materials, pigment for glass, ceramics, as wood preservative, as disinfectant, and as a catalyst in the output of chlorine from hydrogen chloride. It is likewise employed in the oil industry as a purifying agent, in the manufacture of laundry marking inks, in metallurgy to recover mercury from ores, in refining copper, silver and gold, in tinting baths of iron and tin, in photography, in pyrotechnics, and to get rid of lead compounds from gasoline and oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-chlorid wird als Katalysator für organische und anorganische Reaktionen, als Beizmittel für Färbe- und Druckmaterialien, Pigment für Glas, Keramik, als Holzkonservierungsmittel, als Desinfektionsmittel und als Katalysator für die Chlorproduktion aus Chlorwasserstoff verwendet. Es wird ebenfalls in der Ölindustrie als Reinigungsmittel, bei der Herstellung von Textilmarkerfarben, in der Metallurgie zur Rückgewinnung von Quecksilber aus Erzen, bei der Veredelung von Kupfer, Silber und Gold, in Färbebädern mit Eisen und Zinn, in der Fotografie, in der Pyrotechnik und zur Beseitigung von Bleiverbindungen aus Benzin und Ölen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Materialien wie Oxidationsmitteln, Metallen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper(II) chloride dihydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
pH 3.0 to 3.8
Menge 250 g
UN-Nummer UN2802
Merck Index 14,2633
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and ethanol.
Formelmasse 170.48 (134.45 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.51
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper(2+) chloridedihydrate, Copper chloride