Learn More
Kupfer(II)-chlorid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11323837
570.02 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7447-39-4
CuCl2
MFCD00010972
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7447-39-4
CuCl2
MFCD00010972
Luftempfindlich und hygroskopisch. > 300 °C partielle Zersetzung zu CuCl und Cl2
Copper(II) chloride is used as a co-catalyst with palladium(II) chloride used in the Wacker process to prepare ethanol from ethane. It acts as an effective catalyst for the tetrahydropyranylation of alcohols. It is involved in the production of vinyl chloride and dichloroethane as well as in the chlorination of aromatic hydrocarbons. It acts as a deodorizing and desulfurizing agent in petroleum industry, mordant in textiles industry and in electrotyping baths for plating copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 993°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Copper(II) chloride
Schmelzpunkt 620°C
Farbe Braungelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetone and hot sulfuric acid.
Formelmasse 134.45
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Aussehen Yellow-brown powder
Dichte 3.386