Learn More
Kupfer(II)-fluoridhydrat, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372098
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372098 10 g 10 Gramm
11382098 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11372098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013001.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13454-88-1 | CuF2H4O2 | 137.57 g/mol
Copper(II) fluoride hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-88-1
Summenformel CuF2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 137.57
MDL-Nummer MFCD00010977
InChI-Schlüssel CTRICEWDSISGPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym cupric fluoride dihydrate, unii-3a38pc42e9, copper ii fluoride dihydrate, copper difluoride, dihydrate, cupric fluoride dihydrate mi, copper fluoride cuf2 , dihydrate, acmc-1bwnw, copper 2+ dihydrate difluoride, copper 2+ ion dihydrate difluoride
PubChem CID 24884278
SMILES O.O.[F-].[F-].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) fluoride hydrate
Schmelzpunkt >130°C (decomposition)
Farbe Blau
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2638
IUPAC-Name Kupfer;difluorid;dihydrat
Formelmasse 101.54 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.934g/mL