Learn More
Kupfer(II)methacrylat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051596
40.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19662-59-0
C4H5CuO2
148.63
MFCD00080547,MFCD00156451,MFCD00080547
BFHDHRZKYIRNRP-UHFFFAOYSA-M
121233728
copper(2+) 2-methylprop-2-enoate
[Cu++].CC(=C)C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19662-59-0
C4H5CuO2
148.63
MFCD00080547,MFCD00156451,MFCD00080547
BFHDHRZKYIRNRP-UHFFFAOYSA-M
121233728
copper(2+) 2-methylprop-2-enoate
[Cu++].CC(=C)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper(II) methacrylate
Farbe Blau-Grün
Strukturformel [H2C=C(CH3)CO2]2Cu
Menge 5 g
Formelmasse 233.71
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Pulver