Learn More
Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat |
Menge | 100 g |
Strukturformel | Cu(NO3)2 · H2O |
UN-Nummer | UN1477 |
Formelmasse | 241.6 mol |
Reinheit (%) | 99 bis 104 % |