Learn More
Kupfer(II)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-46619
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
1317-38-0
CuO
79.55
MFCD00010979
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
14829
[O--].[Cu++]
1317-38-0
CuO
79.55
MFCD00010979
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
14829
[O--].[Cu++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper(II) oxide
Schmelzpunkt 1326.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel CuO
Fieser 04,108; 05,161
Merck Index 15, 2636
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name copper(2+) oxidandiide
Formelmasse 79.54
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.