Learn More
Kupfer(II)-perchlorat-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756633
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
10294-46-9
Cl2CuO8·6H2O
370.52
MFCD00149666
NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
12846356
Kupfer;diperchlorat;hexahydrat
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
10294-46-9
Cl2CuO8·6H2O
370.52
MFCD00149666
NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
12846356
Kupfer;diperchlorat;hexahydrat
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper(II) perchlorate hexahydrate
Farbe Blau
pH 4 to 7 (5% soln.)
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Strukturformel Cu(ClO4)2·6H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 370.52
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.22
Dichte 2.2200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) perchlorate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.