Learn More
Kupfer(II)-phosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Copper(II) phosphate is used as organic catalyst, fertilizer, emulsifier, corrosion inhibitor for phosphoric acid, metal protectant, and animal feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-Phosphat wird als organischer Katalysator, Düngemittel, Emulgator, Korrosionsschutzmittel für Phosphorsäure, Metallschutzmittel und Futtermittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Ethanol. Löslich in Ammoniak, Ammoniumhydroxid, Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, Metallen, Alkalimetallen und pulverförmigen Metallen.
Kupfer(II)-Phosphat wird als organischer Katalysator, Düngemittel, Emulgator, Korrosionsschutzmittel für Phosphorsäure, Metallschutzmittel und Futtermittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Ethanol. Löslich in Ammoniak, Ammoniumhydroxid, Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, Metallen, Alkalimetallen und pulverförmigen Metallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) phosphate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 2500 g |
Strukturformel | Cu3(PO4)2 |
Merck Index | 14,2648 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble with water and ethanol. Soluble in ammonia,ammonium hydroxide,acetone. |
Formelmasse | 380.58 |
Reinheit (%) | 98% |
Geruch | Odorless |