Learn More
Kupfer(II)-phosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023615
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7798-23-4
Cu3O8P2
380.578
MFCD00036268
GQDHEYWVLBJKBA-UHFFFAOYSA-H
copper ii phosphate, cupric phosphate, unii-n8np6fr80r, tricopper bis orthophosphate, n8np6fr80r, copper phosphate cu3 po4 2, copper phosphate 3:2, hsdb 267, cupric phosphate cu3 po4 2, phosphoric acid, copper 2+ salt
86469
Kupfer(3+);diphosphat
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7798-23-4
Cu3O8P2
380.578
MFCD00036268
GQDHEYWVLBJKBA-UHFFFAOYSA-H
copper ii phosphate, cupric phosphate, unii-n8np6fr80r, tricopper bis orthophosphate, n8np6fr80r, copper phosphate cu3 po4 2, copper phosphate 3:2, hsdb 267, cupric phosphate cu3 po4 2, phosphoric acid, copper 2+ salt
86469
Kupfer(3+);diphosphat
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2]
Copper(II) phosphate is used as organic catalyst, fertilizer, emulsifier, corrosion inhibitor for phosphoric acid, metal protectant, and animal feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-Phosphat wird als organischer Katalysator, Düngemittel, Emulgator, Korrosionsschutzmittel für Phosphorsäure, Metallschutzmittel und Futtermittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Ethanol. Löslich in Ammoniak, Ammoniumhydroxid, Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, Metallen, Alkalimetallen und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper(II) phosphate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 100 g
Strukturformel Cu3(PO4)2
Merck Index 14,2648
Löslichkeitsinformationen Insoluble with water and ethanol. Soluble in ammonia,ammonium hydroxide,acetone.
Formelmasse 380.58
Reinheit (%) 98%
Geruch Odorless