Learn More
Kupfer(II)-picolinat, 98 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15585946 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15585946 25 g 25 Gramm
15565946 1 g 1 Gramm
15575946 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15585946 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 457200250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 14050-01-2
Summenformel C12H8CuN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 307.75
InChI-Schlüssel GNWVUSJJFONIKF-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii picolinate, unii-96e596pypp, copper picolinate, copper, bis picolinato, copper picolinate anhydrous, copper, bis 2-pyridinecarboxylato-kappan1,kappao2, copper 2+ ion dipicolinate, copper,bis 2-pyridinecarboxylato-kn1,ko2-, hydrate 1:2
PubChem CID 14963587
IUPAC-Name Kupfer;pyridin-2-carboxylat
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) picolinate
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Formelmasse 307.75
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Authentic
Verlust bei Trocknung 0.02
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) picolinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.