Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
10 kg
Verpackung:
Eimer aus Kunststoff
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) sulfate pentahydrate |
Schmelzpunkt | 110.0°C |
Farbe | Blau |
Physikalische Form | Feine Kristalle |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.0 to 102% (Iodometry) |
Strukturformel | CuSO4·5H2O |
Fieser | 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267 |
Merck Index | 15,2643 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in alcohol and glycerol, insoluble in ethanol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.