Learn More
Kupfer(II)-trifluoracetat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407446
61.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123333-88-0
C4CuF6O4
289.58
MFCD00013200
JIDMEYQIXXJQCC-UHFFFAOYSA-L
copper ii trifluoroacetate hydrate, 289.58 anhydrous, 2c2hf3o2.cu.xh2o, 2,2,2-trifluoroacetyl oxy cuprio 2,2,2-trifluoroacetate hydrate
71311159
[Cu++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123333-88-0
C4CuF6O4
289.58
MFCD00013200
JIDMEYQIXXJQCC-UHFFFAOYSA-L
copper ii trifluoroacetate hydrate, 289.58 anhydrous, 2c2hf3o2.cu.xh2o, 2,2,2-trifluoroacetyl oxy cuprio 2,2,2-trifluoroacetate hydrate
71311159
[Cu++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
As Heterogeneous Catalysts. It is suitable for use as an electrocatalyst in gas diffusion electrodes. As Electrochemical gas sensors. As organic intermediate, as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
IUPAC-Name Kupfer;2,2,2-trifluoressigsäure;hydrat
Formelmasse 289.57 (Anhydrous)