Learn More
Kupfer(II)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736032
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
34946-82-2
C2CuF6O6S2
361.69
MFCD00077492
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
copper; trifluoromethanesulfonic acid
45051791
Kupfer;trifluormethansulfonsäure
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
34946-82-2
C2CuF6O6S2
361.69
MFCD00077492
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
copper; trifluoromethanesulfonic acid
45051791
Kupfer;trifluormethansulfonsäure
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Farbe Blau bis Weiß oder Grau
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3SO3)2Cu
Menge 5 g
Fieser 07,76; 08,126; 10,110; 14,102
Formelmasse 361.69
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.