Learn More
Kupfer(II)-trifluormethansulfonat, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 405420250
Weitere Details : CAS : 34946-82-2 Netto-Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
34946-82-2 | |
361.69 | |
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N | |
45051791 | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu] |
C2CuF6O6S2 | |
MFCD00077492 | |
copper; trifluoromethanesulfonic acid | |
Kupfer;trifluormethansulfonsäure |
Spezifikation
Copper(II) trifluoromethanesulfonate | |
Blau bis Weiß oder Grau | |
34946-82-2 | |
C2CuF6O6S2 | |
MFCD00077492 | |
copper; trifluoromethanesulfonic acid | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu] | |
361.69 | |
361.69 | |
98% |
Glasflasche | |
25g | |
98% | |
(CF3SO3)2Cu | |
07,76; 08,126; 10,110; 14,102 | |
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N | |
Kupfer;trifluormethansulfonsäure | |
45051791 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.