Learn More
Kupferoxychlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper Oxychloride |
| CAS | 1332-65-6 |
| Summenformel | Cl Cu2 H3 O3 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/ClH.2Cu.3H2O/h1H;;;3*1H2/q;;+4;;;/p-4 |
| SMILES | O[Cu](O)(O)(Cl)[Cu] |
| IUPAC-Name | Chloro-Cuprio-Trihydroxy-Kupfer |
| Molekulargewicht (g/mol) | 213.57 |
| Formelmasse | 211.8363 |