Learn More
Alfa Aesar™ Kupferpulver, sphärisch, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis)
Marke: Alfa Aesar™ 011070.30
Weitere Details : CAS : 7440-50-8 Netto-Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge | 250g |
---|
Chemische Identifikatoren
7440-50-8 | |
63.546 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
23978 | |
Kupfer |
Cu | |
MFCD00010965 | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Spezifikation
Copper powder | |
7440-50-8 | |
Cu | |
UN3077 | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
[Cu] | |
Odorless | |
23978 | |
Pulver, kugelförmig | |
Nicht ausgewiesen |
250g | |
(Metallbasis) | |
MFCD00010965 | |
−100 Mesh | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
Kupfer | |
63.546 | |
CHEBI:30052 | |
99.5% |