Learn More
Alfa Aesar™ Kupferpulver, sphärisch, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis)
15.70 € - 404.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.546
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326078
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
011070.30
250g
37.77 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11336078
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
011070.A1
1kg
115.00 €
1 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11356078
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
011070.D9
5 x 1kg
404.00 €
5 Kilogramm
View alternative products
Save Up to 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11346078
SDS View Documents
Alfa Aesar™
011070.18
50g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Specifications
Chemical Identifiers
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
Kupfer
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Specifications
Copper powder
7440-50-8
Cu
UN3077
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Pulver, kugelförmig
Nicht ausgewiesen
250g
(Metallbasis)
MFCD00010965
−100 Mesh
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Kupfer
63.546
CHEBI:30052
99.5%