Learn More
Kupferkugel, 99.99 % (Metallbasis), frei von Sauerstoff, Alfa Aesar™
87.00 € - 256.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.546
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11394207
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
036686.36
500g
87.00 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11384207
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
036686.A3
2kg
256.00 €
2 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 30-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
Kupfer
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Spezifikation
Copper
7440-50-8
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
63.546
CHEBI:30052
500g
99.99% (metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Kupfer
23978
Shot