Learn More
Kupfer-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper sputtering target |
Namenshinweis | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
Menge | 1 Ea. |
CAS | 7440-50-8 |
Geruch | Odorless |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Cu |
MDL-Nummer | MFCD00010965 |
Synonym | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
InChI-Schlüssel | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |