missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kupferstandard für ICP/MS,2 % HNO3, SPEX CertiPrep™

Catalog Number 15205926
Click to view available options
Menge:
125 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Cu1 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-Beschwerde

Chemischer Name oder Material Kupferstandard
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis ICP/MS
CAS 7440-50-8, 7732-18-5
CAS Max. % 2.0, 0.0, 98.0
Summenformel Cu
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
IUPAC-Name Kupfer
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Güte Claritas PPT™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Dichte 1.01007 g/cm3 bei 20 °C
Lösungsmittel oder Matrix 2 % HNO3
Menge 125 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'