Learn More
Kupfer für AAS 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number p-8014469
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1000 ml
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml
Lösung enthält HNO3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Copper (Cu) 1000mg/l in HNO3 2%
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.