Learn More
Kupfer-Späne, 99.9 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Normalerweise 1 bis 12 mm breit
44.70 € - 230.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.546
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11385068
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
044001.18
50g
44.70 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11375068
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
044001.30
250g
77.66 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11365068
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
044001.A1
1kg
230.00 €
1 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 25-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
Kupfer
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Spezifikation
Copper
7440-50-8
99.9% (Metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Kupfer
63.546
CHEBI:30052
0 hPa
50g
Copper colored turnings
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Späne
Nicht ausgewiesen