missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COQ3 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30512835 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30512835 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30512835 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338433APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

COQ3 Polyclonal antibody specifically detects COQ3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen COQ3
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 3-demethylubiquinone-10 3-methyltransferase, bA9819.1, coenzyme Q3 homolog, methyltransferase (S. cerevisiae), coenzyme Q3 homolog, methyltransferase (yeast), DHHB methyltransferase, DHHBMT, DHHB-MT, DHHB-MTase, DHHBMTASE, Dihydroxyhexaprenylbenzoate methyltransferase, EC 2.1.1, EC 2.1.1.114, EC 2.1.1.64, hexaprenyldihydroxybenzoate methyltransferase, mitochondrial3,4-dihydroxy-5-hexaprenylbenzoate methyltransferase, methyltransferase COQ3, UG0215E05
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-369 of human COQ3 (NP_059117.3).,, Sequence:, PGVFNEYRTIWFKSYRTIFSCLNRIKSFRYPWARLYSTSQTTVDSGEVKTFLALAHKWWDEQGVYAPLHSMNDLRVPFIRDNLLKTIPNHQPGKPLLGMKILDVGCGGGLLTEPLGRLGASVIGIDPVDENIKTAQCHKSFDPVLDKRIEYRVCSLEEIVEETAETFDAVVASEVVEHVIDLETFLQCCCQVLKPGGSLFITTINKTQLSYALGIVFSEQIASIVPKGTHTWEKFVSPETLESILESNGLSVQTVVGMLYNPFSGYWHWSENTSLNYAAYAVKSRVQEHPASAEFVLKGETEELQANACTNPAVHEKLKK
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51805
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.