Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated CLTCL1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30236722 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
Packungsgröße:
20 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30236722 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30236722 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL4886627420UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The CLTCL1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human CLTCL1. This antibody recognizes human antigen. The CLTCL1 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Antigen CLTCL1
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klon 1B5A10
Konzentration 2000 μg/mL
Konjugat CoraLite Plus 488
Gensymbole CHC22; CLH22; CLTCL; CLTD; FLJ36032
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8218
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 180 kDa
Produkttyp Conjugated Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a