missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated DDX21 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 30234923 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
Packungsgröße:
20 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30234923 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30234923 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL4881052820UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The DDX21 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DDX21. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DDX21 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Spezifikation

Antigen DDX21
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite Plus 488
Gensymbole DKFZp686F21172; GUA; GURDB; RH-II/GU; RH-II/GuA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9188
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 87 kDa
Produkttyp Conjugated Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.