Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated HSP60 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30237980 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30237980 20 μL 20 Mikroliter
30234181 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30237980 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL4881528220UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The HSP60 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human HSP60. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The HSP60 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Antigen HSP60
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite Plus 488
Gensymbole CPN60; GROEL; HLD4; HSP60; HSP65; HuCHA60; SPG13
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3329
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 60 kDa
Produkttyp Conjugated Antibody
Form Liquid
Isotype IgG