missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated TFAP2C Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 30236477 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
Packungsgröße:
20 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30236477 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30236477 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL4881457220UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The TFAP2C antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TFAP2C. This antibody recognizes human antigen. The TFAP2C antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Spezifikation

Antigen TFAP2C
Anwendungen Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite Plus 488
Gensymbole AP2-GAMMA; ERF1; TFAP2G; hAP-2g
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7022
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Produkttyp Conjugated Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.