Learn More
(+)-Corey Lactone, TRC
Artikelnummer. 30400773
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400773 1 g
30393080 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400773 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2940101G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39265-57-1
Summenformel C21 H20 O5
Molekulargewicht (g/mol) 352.38
Synonym [3aS-(3aα,4α,5β,6aα)]-Hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic Acid, 2H-Cyclopenta[b]furan, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic Acid Deriv., (3aS,4R,5S,6aR)-Hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic Acid, 4-Phenylbenzoate Alcohol
IUPAC-Name [(3aS,4R,5S,6aR)-4-(hydroxymethyl)-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-phenylbenzoate
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H]2OC(=O)C[C@@H]12)OC(=O)c3ccc(cc3)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Corey Lactone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H20O5/c22-12-17-16-10-20(23)25-18(16)11-19(17)26-21(24)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-19,22H,10-12H2/t16-,17-,18+,19-/m0/s1
Formelmasse 352.1311