Learn More
JULABO™ CORIO™ CP-201 F Kühl-/Heizthermostat
Beschreibung
- Modelle für interne und externe Anwendungen
- Helles, weißes, gut ablesbares Display
- Sehr leise
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Externe Pumpenanschlüsse
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- USB-Anschluss
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Die platzsparende Kühlschlange bietet mehr Platz im Badetank
- Baddeckel und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
- Herausnehmbares Belüftungsgitter
- Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
- Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
| Reglertyp | PID1 |
| Kapazität (metrisch) | 3 bis 4 l |
| Kühlleistung | 0,2 kW bei 20°C |
| Flussrate | 8 bis 27 l/min |
| Temperaturbereich | -20 bis +200 °C |
| Display | LED |
| Externe Umwälzung | Ja |
| Heizleistung | 2 kW |
| Enthält | 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpenanschluss: M16x1 Außengewinde) |
| Mehr anzeigen |