Learn More
JULABO™ CORIO™ Heizumwälzpumpe mit offenem Bad
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15460572
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 bis 19 l
17 bis 27 l
26 bis 39 l
9 bis 13 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15460572 9 bis 13 l 1 Stück
15490572 14 bis 19 l 1 Stück
15400582 17 bis 27 l 1 Stück
15420582 26 bis 39 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15460572 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 9012413
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geräuscharmer, offener Umwälzer für Badewannenheizung mit hochwertigen Pumpenanschlüssen und Edelstahl-Badewannentanks.
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
  • Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
  • USB-Anschluss
  • Hochwertige Badetanks aus Edelstahl
  • Integrierte Ablassschraube
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Beschreibung Umwälzthermostat
Kapazität (metrisch) 9 bis 13 l
Flussrate 15 l/min
Temperaturbereich 20 bis 150 °C
Typ Umwälzthermostat mit offenem Bad
Display LED
Heizleistung 2 kW
Enthält 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle, geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 und 12 mm(Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker)
Material Edelstahl
Max. Druck 0,35 bar
Modell CORIO CD-B13
Temperaturstabilität ±0,03°C
Abmessungen (T x B x H) innen 30 x 18 x 15 cm
Abmessungen (L x B x H) 40 x 38 x 42 cm
Gewicht (metrisch) 9,1 kg