Learn More
Witeg™ Korklaborringe
Eine wirtschaftliche Wahl für Kolben, Schalen und mehr.
Marke: Witeg™ 9 302 004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fpr Rundbodenkolben von 6000 bis 10000 ml
- Außendurchmesser 170 mm, Innendurchmesser 120 mm
Spezifikation
Stützring | |
Kork | |
Rundbodenkolben, 10000 bis 6000 ml | |
Oben: 170 mm; Boden: 120 mm |