Learn More
Maiskeimöl, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598342
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
8001-30-7
MFCD00130865
8001-30-7
MFCD00130865
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Corn oil
Dichte 0.9200g/mL
Flammpunkt >200°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4730 to 1.4760
Menge 500 g
Merck Index 14, 2533
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble