Learn More
Corning™ Spinner flask baffled, vertical sidearms 15 l center neck 100 mm
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
- Verwendbar mit Direktantriebsmotor oder magnetisch angetriebener Rührstabeinheit
- Seitenschikanen verbessern Belüftung und Rührung des Kolbeninhalts
- Breite proprietäre Propeller gewährleisten eine optimale Rührfunktion.
- 4 vertikale 45 mm-Seitenhälse ermöglichen die Verwendung mit Seitenhalssonden und -armaturen
- Gefäße sind aus Borosilikatglas.Andere Teile bestehen aus Materialien, die gereinigt und sterilisiert werden können, um das Zytotoxizitätsrisiko zu minimieren.
- Konsistente Höhen-/Breitenverhältnisse für größere Vorhersehbarkeit bei der Skalierung über den gesamten Gefäßgrößenbereich hinweg
Ersatzteile für Seitenhalsanschlüsse, siehe Kat.-Nr. 1395-32LTCs, 1395-45LTCs, 1395-LTR und 1395LTMC
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses | 100 mm |
| Kapazität (metrisch) | 15 l |
| Material | Glas |
| Flaschenhalstyp | Vertikal |
| Anzahl pro Karton | 1/Karton. |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |