Learn More
Corning™ Spinner flask baffled, vertical sidearms 36 l center neck 100 mm
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
- Gleichmäßige Höhen- und Breitenverhältnisse
- Außendurchmesser des Seitenhalses: 45 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe | 10 cm |
| Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses | 100 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 2,9 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 10 cm |
| Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 4,5 cm |
| Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss | 4,5 cm |
| Kapazität (metrisch) | 36 l |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Direktantriebsmotor oder magnetisch angetriebene Rührstabeinheit |
| Mehr anzeigen |