Learn More
Corning™ Spinner flask baffled, vertical sidearms 36 l center neck 120 mm
Artikelnummer. 10178621 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
:
Spinnerkolben
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10178621 Spinnerkolben
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10178621 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 451236L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die breiten Propeller gewährleisten eine optimale Rührfunktion
  • Gleichmäßige Höhen- und Breitenverhältnisse
  • Außendurchmesser des Seitenhalses: 45 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 16 in.
Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe 12 cm
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses 120 mm
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 2,9 cm
Außendurchmesser (metrisch) Hals 12 cm
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss 4,5 cm
Kapazität (metrisch) 36 l
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Direktantriebsmotor oder magnetisch angetriebene Rührstabeinheit
Höhe (angloamerikanisch) 21,4 in.
Höhe (metrisch) 54,5 cm
Enthält Mittelkappe und 4 vertikale Seitenarme
Flaschenhalstyp Vertikal
Anzahl pro Karton 1/Karton.
Anzahl pro Packung 1/Packung
Winkel des seitlichen Anschlusses Vertikal
Öffnungen des seitlichen Anschlusses 6
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 40,8 cm