Learn More
Corning™ 384-Well-Platten mit niedrigem Flansch und flachem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11911791 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50/Karton
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11911791 50/Karton
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11911791 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3570BC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 384-Well einfarbige schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten eignen sich für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays. Chargen geprüft auf Lich
  • Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
  • Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungsaffinität für Immunoassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für das Zellwachstum
  • Aus Polystyrol medizinischer Qualität
  • Brunnenvolumen: 112 μl
  • Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
  • Oberfläche/Vertiefung: 0,06 cm²
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
  • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
  • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50/Karton