Learn More
Corning™ Undurchsichtige 384-Well Mikrotiterplatten mit für kleine Volumen
Farbe:Schwarz; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 3822
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.30703kg
Beschreibung
Die Platten aus Polystyrol verfügen über ein einzigartiges Quadratisch-zu-Rund-Well-Design mit konischen Böden, das einen leichteren Zugriff und eine einfachere Bildgebung für überragende Assay-Ergebnisse bietet.
- Der Boden reduziert Flüssigkeits- und Lufteinschlüsse, ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis und reduziertes FP-Signal (mP) bei der Arbeit mit sehr geringen Volumina.
- Zur Verringerung von Kreuzkontamination beim Assayverfahren und beim Umgang mit Flüssigkeiten sind alle Wells mit einem erhöhten Rand ausgestattet.
- Wählen Sie schwarze Platten für Fluoreszenzanwendungen oder weiße Platten für Lumineszenzanwendungen.
- Ideal für Immuno-Assays
- Kann Medien (> 10 kDa) und große Biomoleküle binden, die ionische Gruppen und/oder hydrophobe Bereiche aufweisen.
- Arbeitsvolumen: 2 bis 20 μl
Spezifikation
Kein Barcode | |
Mit Deckel | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
5 bis 40 μl | |
Zellkultur | |
Einfacher Zugriff und Bildgebung für überlegene Assay-Leistung, Fluoreszenzanwendungen, Reduzierung der Kreuzkontamination während Assays und Liquid-Handling-Prozessen | |
10 St./Packung |
Standard | |
0.03 cm2 | |
Schwarz | |
384 | |
Steril | |
Flach | |
50/Karton | |
Schwarz |