Learn More
Corning™ 384-Well Mikrotiterplatten für die optische Bildgebung
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 3985BC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optisch klare Wells mit flachem Boden erlauben die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
- Für Lesegeräte von oben und unten
- TCT-behandelt für optimale Zelladhäsion
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Niedriger Flanschboden für Barcode-Anpassung und Roboterhandhabung
- 07-201-446, -447, -448, -449 haben schwarze Wände, die eine geringe Hintergrundfluoreszenz und minimale Lichtstreuung ermöglichen
Spezifikation
Standard | |
0,06 cm2 | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
384 | |
Steril | |
112 μl | |
Mit generischem Barcode | |
20/Packung | |
Durchsichtig |
Mit Deckel | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
20 bis 80 μl | |
Zellkultur | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |