Learn More
Corning™ Spinner flask baffled, vertical sidearms 8 l center neck 100 mm
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
- Gleichmäßige Höhen- und Breitenverhältnisse
- Außendurchmesser des Seitenhalses: 45 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 9,2 in. |
| Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe | 10 cm |
| Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses | 100 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 2,9 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 10 cm |
| Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss | 4,5 cm |
| Kapazität (metrisch) | 8 l |
| Material | Borosilikatglas |
| Mehr anzeigen |